Documentos
368180
Sigma-Aldrich
N-Benzyltrimethylsilylamine
96%
Sinônimo(s):
Benzylamino-trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)benzylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NSi
Número CAS:
Peso molecular:
179.33
Beilstein:
2205626
Número MDL:
Ensaio
96%
densidade
0.901 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)NCc1ccccc1