Documentos Principais
36816
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoallyl ether
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Allyldiglycol
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 4.637,00
R$ 4.637,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 4.637,00
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein:
1754585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.637,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95.0% (GC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.446
densidade
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
chave InChI
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)