Documentos Principais
367893
Sigma-Aldrich
2-(Methanesulfonyl)ethyl succinimidyl carbonate
98%
Sinônimo(s):
N-[2-(Methylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide, MSC-ONSu
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
265.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
115-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)