Documentos
36748
Sigma-Aldrich
Boc-α-(1-naphthylmethyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Boc-2-(1-naphthylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(1-naphthylmethyl)-DL-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
355.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2cccc3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-20(2,3)26-19(25)22-13-7-12-21(22,18(23)24)14-16-10-6-9-15-8-4-5-11-17(15)16/h4-6,8-11H,7,12-14H2,1-3H3,(H,23,24)
chave InChI
BWZACKVIUSVDGM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3