Documentos Principais
367338
Sigma-Aldrich
trans-4-Decenal
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
4230058
Número MDL:
Ensaio
95%
Impurezas
2-3% cis isomer
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\CCC=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)