Documentos Principais
367052
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N4O
Número CAS:
Peso molecular:
176.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
135-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)NCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13)
chave InChI
AUDGAMZNNDGYAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)