Documentos
366307
Sigma-Aldrich
cis-Octahydro-2H-benzimidazol-2-one
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pb
218-220 °C/14 mmHg (lit.)
pf
149-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCCC[C@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C7H12N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h5-6H,1-4H2,(H2,8,9,10)/t5-,6+
chave InChI
RWIIUBCMPVZLBA-OLQVQODUSA-N
Aplicação
cis-Octahydro-2H-benzimidazol-2-one may be used in the preparation of hemicyclohexyl-cucurbit[n]uril (hmcyCucn).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Solvent effect on pseudopolymorphism of hemicyclohexylcucurbit [6] uril.
Li Y, et al.
Crystal Growth & Design, 9(10), 4255-4257 (2009)