Documentos Principais
365955
Sigma-Aldrich
Niobium(III) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex
About This Item
Fórmula linear:
NbBr3O2C4H10
Número CAS:
Peso molecular:
422.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
pf
155 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Nb](Br)Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3BrH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
XDLURHXPYYXULL-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)