36580
α,α′-Dichloro-m-xylene
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Bis(chloromethyl)benzene
About This Item
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
250-255 °C (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
chave InChI
GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?