Documentos Principais
365750
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
259.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
188-190 °C (lit.)
pf
−23-−22 °C (lit.)
densidade
1.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H
chave InChI
APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride is a halogenated hydrocarbon.
Aplicação
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride (2-bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene) may be used in the preparation of functionalized arylmanganese compound.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhihua Peng et al.
Organic letters, 13(12), 3198-3201 (2011-05-18)
Functionalized arylmanganese compounds were prepared using commercial manganese powder in the presence of LiCl and catalytic amounts of both 2.5% InCl(3) and 2.5% PbCl(2) (THF, 0-50 °C). In addition, benzylic manganese reagents are obtained at 25 °C in ca. 70-80%