Documentos Principais
365742
Sigma-Aldrich
3,4′-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3C6H4)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
318.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
95-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)