Documentos Principais
365408
Sigma-Aldrich
Tetrakis(1-methoxyvinyl)tin
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O4Sn
Número CAS:
Peso molecular:
346.99
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)