Documentos Principais
365343
Sigma-Aldrich
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C5H5(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1=CCCC1=O
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)