Documentos Principais
365297
Sigma-Aldrich
Lithium metaborate dihydrate
Sinônimo(s):
Lithium borate (LiBO2 ) dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
LiBO2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
85.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Formulário
solid
concentração
11.7-13% B (by NaOH, titration)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].O.O.[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h;;2*1H2/q-1;+1;;
chave InChI
MAXQFCAELLTPNS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)