365289
Heptadecafluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
98%
Sinônimo(s):
Perfluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
184-190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1
chave InChI
JHDXAQHGAJXNBY-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?