Documentos Principais
364967
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl chlorothionoformate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H2Cl4OS
Número CAS:
Peso molecular:
275.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.605 (lit.)
pb
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)