364878
1-Bromocarbonyl-1-methylethyl acetate
≥95.0%
Sinônimo(s):
α-Acetoxyisobutyryl bromide, 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
About This Item
Ensaio
≥95.0%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
75-77 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(C)(C)C(Br)=O
InChI
1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
chave InChI
OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the chemoenzymatic synthesis of (1R,2S)-1,2-epoxy-1,2-dihydroacridine (acridine 1,2-oxide)[2]
- in the synthesis of protected 3′-deoxyadenosine and 3′-deoxyguanosine[3]
- as reagent for deoxygenation of vicinal diols, as well as in the preparation of 2′,3′-dideoxycytidine and other dideoxy and deoxynucleosides from the corresponding ribo series.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?