Documentos Principais
364541
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O5S
Número CAS:
Peso molecular:
270.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
pf
85-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)