Key Documents
364290
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) pentasulfide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10S5Ti
Número CAS:
Peso molecular:
338.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
198 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.S3SS[Ti]SS3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)