363812
4-(Decyloxy)benzoic acid
98%
Sinônimo(s):
4-(n -Decyloxy)benzoic acid, p -(Decyloxy)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid crystal
pf
94-143 °C (lit.)
temperatura de transição
nematic phase to isotropic phase 117-143 °C
smectic phase to nematic phase 94-117 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-20-16-12-10-15(11-13-16)17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)
chave InChI
NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3