Key Documents
363677
Sigma-Aldrich
5,7-Dodecadiyne
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3C≡CC≡C(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
162.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
contém
300 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
pb
120 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC#CC#CCCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)