Key Documents
363324
Sigma-Aldrich
Coumarin 152
98%
Sinônimo(s):
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
257.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
147-149 °C (lit.)
λmax
395 nm
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Aplicação
Suitable as a laser dye
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)