Documentos Principais
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
97%
Sinônimo(s):
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
Número CAS:
Peso molecular:
323.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
160 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)