Documentos Principais
363278
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14IN
Número CAS:
Peso molecular:
299.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
244 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[n+]1c(C)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Precursor in synthesis of carbocyanine dyes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)