Documentos Principais
363189
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl succinimidyl carbonate
97%
Sinônimo(s):
N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide, Z(2-Br)-OSu, Z(2-Br)-OSu, N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10BrNO5
Número CAS:
Peso molecular:
328.12
Beilstein:
3623239
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
chave InChI
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)