Documentos Principais
362867
Sigma-Aldrich
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
98-99 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CCC1OCCO1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,9(10)11)4-3-7-12-5-6-13-7/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
ONLCLPRCWSOGPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane may be used in the preparation of spin trap reagent, dimethyl-Δ′-pyrroline-1-oxide (DMPO).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W A Pryor et al.
Environmental health perspectives, 16, 161-176 (1976-08-01)
The technique of spin trapping has been applied to the gas phase of cigarette smoke to identify and quantify the radicals present. It was found that radicals could be trapped only if the smoke was filtered. Three spin traps were