Documentos Principais
362840
Sigma-Aldrich
Refill packing, for Labclear gas filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Descrição geral
Contains enough Drierite/13X molecular sieves mixture for two 200 g or one 400 g refill of Labclear refillable gas filters.
Informações legais
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)