Documentos Principais
362409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
99%
Sinônimo(s):
6-Chloro-4-fluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(F)(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
159.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
70-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
chave InChI
OXINUINVVAJJSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)