Documentos Principais
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran,mixture of isomers
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
167-174 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1CCC(OCC)O1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)