Documentos Principais
36217
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,5-Diamino-1,3-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
2209257
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
122-127 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)