Documentos Principais
362158
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-propylpyridinium iodide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18IN
Número CAS:
Peso molecular:
327.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
pf
144-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
Advertência
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)