Documentos Principais
361836
Sigma-Aldrich
3′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 452,00
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 452,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
168.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
147-148 °C/20 mmHg (lit.)
pf
92-94 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1F)C(C)=O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
chave InChI
LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone can be prepared by Friedel-Crafts reaction of o-fluoroanisole with acetic anhydride.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of some Fluorine-Containing Analogs and Derivatives of Medicinals.
Minor JT and Vanderwerf CA.
The Journal of Organic Chemistry, 17(11), 1425-1430 (1952)