Documentos Principais
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4NHCSNH2
Número CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
155-157 °C (lit.)
grupo funcional
amine
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
chave InChI
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)