Documentos Principais
360848
Sigma-Aldrich
(Z)-2-Amino-α-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylethoxyimino]-4-thiazoleacetic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
329.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
180 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(O)=O)c1csc(N)n1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)