Documentos Principais
360333
Sigma-Aldrich
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate
98%
Sinônimo(s):
Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
300.04
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
chave InChI
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jocelyne Piret et al.
Journal of virology, 89(8), 4636-4644 (2015-02-13)
DNA polymerases of the Herpesviridae and bacteriophage RB69 belong to the α-like DNA polymerase family. In spite of similarities in structure and function, the RB69 enzyme is relatively resistant to foscarnet, requiring the mutation V478W in helix N to promote