Documentos Principais
360244
Sigma-Aldrich
7-Methyluric acid
98%
Sinônimo(s):
7-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.14
Beilstein:
181629
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)