Documentos Principais
360228
Sigma-Aldrich
L-Lysine dihydrochloride
99%
Sinônimo(s):
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
219.11
Beilstein:
4539715
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
pf
200-206 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
chave InChI
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)