Ensaio
98%
forma
powder
pf
125-128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nnnc1S
InChI
1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
chave InChI
XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3