Documentos Principais
357847
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
171.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
162-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) is a nicotinic acid derivative.
Aplicação
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) may be used in the synthesis of 6-methyl-2-thiophenoxynicotinic acid, required for the preparation of europium complex for staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa and HDF cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nicotinic acid derivatives. VI. Some transformations of 2-chloro-6-methylnicotinic acid.
P Nantka-Namirski et al.
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 26(5), 545-548 (1974-07-01)
Junhua Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2294-2299 (2006-02-16)
A europium complex selectively staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa, and HDF cells is reported. This complex possesses not only the advantage of the long lifetime of europium emission (0.3 ms), but also a chromophore that allows excitation at