Documentos Principais
356999
Sigma-Aldrich
Tantalum
wire, diam. 2.0 mm, ≥99.9%
Sinônimo(s):
Ta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
572 °F
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
2.0 mm
p.e.
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
10 g = 20 cm
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)