Documentos Principais
356417
Supelco
Niobium ICP/DCP standard solution
analytical standard, 10,000 μg/mL Nb in H2O
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
contém
hydrofluoric acid as stabilizer (trace)
concentração
10,000 μg/mL Nb in H2O
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
formato
single component solution
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)