Ensaio
≥97.0% (GC)
p.e.
245 °C (lit.)
pf
59-62 °C (lit.)
60-65 °C
solubilidade
methanol: soluble, clear, very faintly brownish-yellow
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?