Documentos Principais
349739
Sigma-Aldrich
3,3′,4,4′-Tetrahydro-6,6′-bi(2H-pyran)
98%
Sinônimo(s):
6,6′-Bi(3,4-dihydro-2H-pyran)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Beilstein:
4969265
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
45-49 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)