Documentos Principais
348309
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalic acid
99%
Sinônimo(s):
4-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3-1,2-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
146-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
CWJJAFQCTXFSTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C P Saint et al.
FEMS microbiology letters, 57(3), 323-328 (1990-06-01)
Genes involved in 4-methyl-o-phthalate and 4-hydroxy-iso-phthalate catabolism reside on a 226-232 kbp catabolic plasmid termed MOP. This was confirmed by transformation and conjugation into an isogenic heat-cured (MOP-) derivative of the wild-type isolate, identified and termed Pseudomonas cepacia Pc701. Transformation