Documentos Principais
348244
Sigma-Aldrich
4-Amino-D-phenylalanine hydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.20 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
pf
268-270 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)