Documentos Principais
348058
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]tetracarbonylmolybdenum(0)
97%
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]Mo(CO)4
Número CAS:
Peso molecular:
606.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
97%
pf
185-187 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)