347949
3-Cyanoindole
98%
Sinônimo(s):
3-Indolecarbonitrile, NSC 24935
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
179-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H
chave InChI
CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II with antitumor activities
- 4-substituted β-lactams
- Biologically active Indoles
- Inhibitors of glycogen synthase kinase 3β (GSK-3)
- HIV-1 integrase inhibitors
- Indole fragments as inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitors
- Aziridinomitosene skeleton
- Potential antiviral agents
Reactant for:
- Intramolecular oxidative C-H coupling reactions with applications in medium-ring synthesis techniques
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?