Documentos
347809
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-difluorophenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(F)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pb
76 °C/37 mmHg (lit.)
pf
45-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(F)cc(F)c1Cl
InChI
1S/C6H3ClF2O/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2,10H
chave InChI
ZQWULOHSTAQTKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-chloro-3,5-difluorophenol is a trihalogenated phenol. Synthesis of 2-chloro-3,5-difluorophenol from 2,4-difluoroaniline via bromination, Sandmeyer reaction, Grignard reaction and esterification has been reported.
Aplicação
2-Chloro-3,5-difluorophenol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 2-chloro-3,5-difluorophenol.
ZHAO Hao-yu a and WU Chao-hua b.
Chemical Reagents (2010)