Documentos Principais
347698
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-cis-2-propenoate
85%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
85%
atividade óptica
[α]20/D +118°, c = 18 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
60-62 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C/[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-6-7(13-9)4-5-8(10)11-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4-/t7-/m0/s1
chave InChI
VXZZSPHSNBVYHV-MJSGSUOKSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)