Documentos Principais
347566
Sigma-Aldrich
mono-Methyl cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
solid
Impurezas
<5% cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C1(C2CC(C=C2)C1([H])C(=O)OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)8-6-3-2-5(4-6)7(8)9(11)12/h2-3,5-8H,4H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+,7-,8+/m1/s1
chave InChI
JYZKYCYHXBQTCY-CWKFCGSDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)